Learn More
DWK Life Sciences Raccord inférieur pour colonne Kimble™ Kontes™ Disposaflex™
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Inclut un renfoncement pour maintenir le support de lit en polyéthylène ou le bouchon en laine de verre
- PP
- 100/boîte
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |