Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Composants Kimble™ Kontes™ pour système de bouchon de filtration Ultra-Ware™
Click to view available options
Type:
Bouchon de filtration
Raccord cannelé
Support fritté
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fritté de support en verre à porosité grossière : 47 mm (1,85 po)
- Pince à vis supérieure : 47 mm (1,85 po)
- Pointe d’égouttement : PTFE
- Raccord cannelé : PFA, 6,35mm (0,25 po)
- Bouchon de filtration : GL 45
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système de bouchon de filtration Ultra-Ware™ |
| Matériau | PFA |
| Nbre par carton | 1 boîte |
| Type | Raccord cannelé |