Learn More
DWK Life Sciences Tubes à échantillons RMN de qualité supérieure Kimble™ Kontes™ Brand de 5 mm
Chaque tube répond à des normes strictes en termes d’épaisseur de paroi, de variation et de courbure de manière à garantir des mesures précises et la reproductibilité.
Marque:  DWK Life Sciences 45246-100
Code produit. 11863143
  • 1090.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 31-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tubes fabriqués avec précision conçus pour la spectroscopie NMR haute résolution qui caractérise les molécules organiques par la mesure des fréquences résonantes des noyaux atomiques. Les applications de recherche incluent l’analyse des structures polymériques et les solutions organiques.
  • En verre borosilicaté de type I
  • Épaisseur de paroi : 0,37mm (0,01475 in)
  • La variation et la courbure de la paroi dépendent en partie de la longueur du tube
  • Tous les tubes à échantillons sont livrés avec des bouchons à ajustement par compression et des pastilles de marquage sablées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,19 in
Verre borosilicaté
Application par compression
±0,0002 po
±0,00015 po
800 MHz
Bouchon
Cylindrique
0,38 mm
177,8 mm
Polyéthylène
5 mm
0,165 in
4,2 mm
Idéal pour sceller directement sur les rampes à vide, les joints ou les valves
7 in
0,014 in
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
DWK Life Sciences Tubes à échantillons RMN de qualité supérieure Kimble™ Kontes™ Brand de 5 mm > Longueur : 7 po ; pour les instruments dont l’intensité du champ est : supérieure à 800 MHz