Learn More
DWK Life Sciences Tubes à échantillons RMN de qualité supérieure Kimble™ Kontes™ Brand de 5 mm
Chaque tube répond à des normes strictes en termes d’épaisseur de paroi, de variation et de courbure de manière à garantir des mesures précises et la reproductibilité.
Marque: DWK Life Sciences 897230-0008
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tubes fabriqués avec précision conçus pour la spectroscopie NMR haute résolution qui caractérise les molécules organiques par la mesure des fréquences résonantes des noyaux atomiques. Les applications de recherche incluent l’analyse des structures polymériques et les solutions organiques.
- En verre borosilicaté de type I
- Épaisseur de paroi : 0,37mm (0,01475 in)
- La variation et la courbure de la paroi dépendent en partie de la longueur du tube
- Tous les tubes à échantillons sont livrés avec des bouchons à ajustement par compression et des pastilles de marquage sablées
Spécification
0,19 in | |
Verre borosilicaté | |
Application par compression | |
±0,0015 po | |
±0,0011 po | |
300MHz | |
Bouchon | |
Cylindrique | |
0,38 mm |
203,2 mm | |
Polyéthylène | |
5 mm | |
0,165 po | |
4,2 mm | |
Idéal pour sceller directement sur les rampes à vide, les joints ou les valves | |
8 in | |
0,014 in |