Learn More
BICASA Kompatto Smart Series Mobile Workstation
Kompatto Smart Series Mobile Workstation with 20 mm thick height adjustable HPL worktop and double socket pass-through.
Marque: BICASA KS.1800.750.0910.HPL
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 120.00000kg
Alert:
Electric panel not included
Description
- Kompatto Smart de 910 mm de hauteur
- Certifié conforme aux normes EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
- Capacité de charge max : 700 kg (uniformément distribué)
- Pour contenir des équipements lourds et de grande taille nécessitant une accessibilité complète d’un côté
- Socles profilés en aluminium avec fentes verticales
- Plinthe pliée en tôle d’acier lourd
- Roulettes haute capacité, toutes dotées d’un dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage
- Support de plan de travail réglable en hauteur (écart de 50 mm) avec supports de type cantilever en acier lourd et traverse horizontale en aluminium
- Toutes les pièces sont dotées d’un revêtement en poudre de polyuréthane de couleur gris clair mat et bondérisé
- Paillasse HPL avec passage-fils double en plastique de 80 mm de dia., couleur gris pastel avec intérieur noir
Spécification
750 x 1800 x 910 mm | |
Oui | |
Certificat EN 13150 TUV |
Roulettes haute capacité, avec dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage | |
607 à 907 mm (étape 25) | |
Gris clair |