Learn More
Thermo Scientific™ Barreaux d’agitation Komet
Générez plus de trois fois le couple des barres d’agitation conventionnelles avec ces barres d’agitation Komet, ce qui améliore considérablement les performances et la polyvalence des agitateurs.
Marque: Thermo Scientific™ 50093336
Description
Les barreaux d’agitation Thermo Scientific™ Komet génèrent un couple trois fois supérieur à celui des barreaux classiques.
Amélioration considérable des performances d'agitation et de l'adaptabilité aux diverses applications
Caractéristiques :- Noyau magnétique à haute énergie Samarium-Cobalt (SmCo)
- Agitation exceptionnelle en cas de vitesse élevée ou de milieu visqueux
- Revêtement uniforme au PTFE pour éviter tout dépôt de résidus
- Stériliser à la vapeur à 249,8 °F (121 °C)
- Les barreaux d'agitation longue durée sont également circulaires mais sont dotés d'un anneau de protection anti-usure
Informations de commande :
- Existent en plusieurs tailles
Spécification
Komet Glide -Ring 50 , 1 paquet; Komet Stir Bar 31 x 90mm , avec patins torique | |
PTFE | |
90mm | |
1 Ea. | |
Stir Bar |
Contrôleur d’agitateur | |
31mm | |
PTFE | |
Rond, Anneau de rotation |