Learn More
Acide kojique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439652
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11439652
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10760.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 501-30-4 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Kojic acid may be used on cut fruits to prevent oxidative browning, in seafood to preserve pink and red colors and in cosmetics to lighten skin. It is used to treat skin diseases like melasma as it has antibacterial and antifungal properties. It is used as a chelation agent that inhibits melanin production and also as a tyrosine kinase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone (librement soluble), l’éthanol (librement soluble), le méthanol, le DMSO, l’acétate d’éthyle (légèrement soluble), le chloroforme (légèrement soluble), la pyridine (légèrement soluble) et l’éther (légèrement soluble). Insoluble dans le benzène.
Remarques
Doit être conservé à température ambiante. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-30-4
Formule moléculaire C6H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL MFCD00006580
Clé InChI BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
CID PubChem 3840
ChEBI CHEBI:43572
Nom IUPAC 5-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)pyran-4-one
SMILES OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Kojic acid
Point de fusion 152°C to 155°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 120895
Merck Index 14,5317
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone (freely soluble),ethanol (freely soluble),methanol,DMSO,ethyl acetate (slightly soluble),chloroform (slightly soluble),pydidine (slightly soluble) and ether (slightly soluble). Insoluble in benzene.
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 99%