Learn More
BRAND™ Couvercle à poignée
Le couvercle à poignée est conçu pour être utilisé avec une variété de dessiccateurs.
Marque:  BRAND™ 65638
Code produit. 10401063
  • 144.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Poignée sur le dessus du couvercle
  • En verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
270 mm
Verre borosilicaté 3.3
Bouton
Couvercle
Dessiccateur
200 mm