Learn More
Epredia™ Porte-couteaux pour microtomes à longue course Epredia™ Microm
Marque: Epredia™ 705810
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Porte-couteaux | |
Microtomes à longue course Epredia Microm (HM 355S, HM 340E, HM 325) | |
Plaque de serrage centrale, levier de réglage d’angle de coupe amovible |