Learn More
KLHL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | KLHL2 |
---|---|
Concentration | 0.22 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16853094
|
Proteintech
14449-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16843094
|
Proteintech
14449-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
KLHL2 (kelch-like protein 2), also known as actin-binding protein Mayven, is a 593 amino acid actin-binding protein. Highly expressed in brain, KLHL2 is thought to play a role in the organization of the actin cytoskeleton in brain cells.Spécification
KLHL2 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
F1LZF0, O95198, Q8JZP3 | |
11275, 290692, 77113 | |
KLHL2 Fusion Protein Ag5950 | |
Primary | |
-20°C | |
KLHL2 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ABP KELCH, Actin binding protein Mayven, Kelch like protein 2, KLHL2, MAV, MAYVEN | |
Klhl2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |