Learn More
Klever Klever Excel Wide Cut
Recessed blade of the Klever Excel Wide Cut reduces cut injuries and damaged goods.
299.00€ - 424.00€
Spécification
Type de produit | Cutter Klever Excel à coupe large |
---|---|
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17798987
|
Klever
KCJ-4-30B |
Bleu |
299.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17708997
|
Klever
KCJ-4-30G |
Orange |
424.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17718997
|
Klever
KCJ-4-30R |
Rouge |
424.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17728997
|
Klever
KCJ-4-30Y |
Jaune |
424.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cuts boxes, banding, film, tape, and thousands more applications.
- Multiple position handle; two positions for control and reach.
- Available in both narrow and wide heads with durable, high quality carbon steel blade.
- Innovative plastic tape splitter.
- Advanced Plastic Polymers.
- Highest Safety Level.
- Disposable.
Spécification
Cutter Klever Excel à coupe large | |
Oui | |
Non stérile |