Learn More
Ecolab™ Klercide™ 70/30 Isopropyl Alcohol Blended with WFI
For use in effective disinfection procedure. Ecolab™ Klercide™ 70/30 Isopropyl Alcohol Blended with WFI is sterilized by gamma irradiation.
Description
- Available as either 70/30 Isopropyl Alcohol (IPA) or Denatured Ethanol blended with water for injection (WFI) or deionized water
- Also available as 60% Isopropyl alcohol or Propan-1-ol and Denatured Ethanol, both blended with WFI
- Use pharma grade alcohol in blend
- Cleanroom processed, 0.2 micron filtered and terminally sterilized by gamma irradiation
- Available as spray systems fitted with SteriShield Delivery System, which ensures sterility of contents is preserved throughout use, aerosols, stream aerosol or in 5L capped container
- Available with complete supporting documentation
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Klercide 70/30 IPA
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Isopropyl Alcohol