Learn More
Thermo Scientific™ Fragment de Klenow (10 U/μl)
Code produit. 10795071 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1500 U
300 U
Concentration:
10 U/μl
Conditionnement:
1500 unités
300 unités
Code produit. 10795071
Marque: Thermo Scientific™ EP0052
Le fragment de Klenow est le long fragment d’ADN polymérase présentant les activités (de relecture) de polymérase 5’ → 3’ et d’exonucléase 3’ → 5’, mais sans activité exonucléase 5’ → 3’.
Le fragment de Klenow Thermo Scientific est le long fragment de l’ADN Polymérase I. Il présente une activité polymérase 5′ → 3′ et une activité exonucléase 3′ → 5′ (correction), sans l’activité exonucléase 5′ → 3′ de l’ADN Polymérase I.
Points clés
  • Incorpore des nucléotides modifiés  (par ex., nucléotides marqués par Cy3, Cy5, de l’aminoallyl, de la biotine, de la digoxigénine et par fluorescence)
  • Actif  dans les tampons des enzymes de restriction, de la PCR, de la RT et  de l’ADN ligase T4 .
Applications
  • Transfert d’ADN par remplissage en saillies de 3’
  • Marquage aléatoire de l’ADN
  • Marquage par remplissage en saillies de 5’ d’ADN double brin
  • Séquençage de l’ADN avec la méthode Sanger
  • Mutagénèse spécifique au site de l’ADN avec oligonucléotides synthétiques
  • Synthèse du second brin de l’ADNc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Polymérase ADN polymérase I
Quantité 1500 U
Type de produit Fragment Klenow