Learn More
KleenGuard™ Gants de forme anatomique KleenGuard™
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
12 paires
Description
- EPI de catégorie 2
- Finition plissée garantissant une excellente préhension
- Le produit idéal pour une protection mécanique dans les secteurs de la fabrication, de la transformation et de la construction
- Assurent une protection thermique et mécanique pour convenir à une large gamme d'applications.
Spécification
Spécification
| Coating Material | Latex gaufré |
| Couleur | Gris |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Mélange coton / polyester |
| Type de produit | Gants sans coutures |
| Dimensions | M |
| Modèle | Full-hand Mitt |
| À utiliser avec (application) | Maçonnerie, maintenance générale et construction |
| Couleur de manchette de gant | Noir |
| Afficher plus |