Learn More
Ansell Gants en nitrile à usage intensif série 42-474 Crusader Flex™
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Description
- La construction en deux pièces élimine les coutures pour un meilleur confort des doigts, une dextérité et une flexibilité améliorées
- Le revêtement en nitrile collé protège contre les chicots, les perforations, les abrasions et les coupures
- Conçu pour une manipulation intermittente d’objets secs jusqu’à 200°C (400°F)
- Améliorez les capacités de préhension lors de la manipulation de surfaces sèches ou huileuses
- Conforme aux exigences de manipulation des denrées alimentaires de la FDA
- Intérieur en feutre non tissé absorbant à la sueur
- Sans amiante
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III |
Chlorinated | No |
Zone enduite | Uncoated |
Code couleur | Gray |
Structure | Knit |
Accelerator Free | No |
Applications | Industrial |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Afficher plus |
Ne remplacent pas les gants en silicate.