Learn More
Comprimés catalyseurs de sélénium Kjeldahl, technique, contient 1 g de Na2SO4 et l’éq. de 0,05 g de sélénium, Fisher Chemical™ Code produit.: 10784181
Comprimés catalyseurs de sélénium Kjeldahl, technique, contient 1 g de Na2SO4 et l’éq. de 0,05 g de sélénium, Fisher Chemical™
Code produit. 10784181
1 kg
Click to view available options
Quantité:
0.5 kg
1 kg
Code produit. 10784181
Marque: Fisher Chemical K/0150/81
Demander un format en vrac ou personnalisé
Comprimés catalyseurs de sélénium Kjeldahl, Technique, Contient 1 g Na2SO4 et Eq. De 0,05 g de sélénium, Fisher Chemical, quantité : 1 kg, gris, numéro MDL : 147338, conditionnement : Pot de poudre en plastique, forme physique : Solide
Comprimés catalyseurs de sélénium Kjeldahl, Technique, Contient 1 g Na2SO4 et Eq. De 0,05 g de sélénium, Fisher Chemical, quantité : 1 kg, gris, numéro MDL : 147338, conditionnement : Pot de poudre en plastique, forme physique : Solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-49-2
Formule moléculaire Se
Poids moléculaire (g/mol) 78.97
Numéro MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clé InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC sélénium
SMILES [Se]
Spécification
Couleur Gris
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 1 kg
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Kjeldahl catalyst tablets Selenium
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin /A§ en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Comprimés catalyseurs de sélénium Kjeldahl, technique, contient 1 g de Na2SO4 et l’éq. de 0,05 g de sélénium, Fisher Chemical™ >