Learn More
Comprimés catalyseurs de cuivre Kjeldahl, technique, contient 5g de K2SO4 et l’équivalent de 0,1 g de CuSO4, Fisher Chemical™
Click to view available options
1000 Comprimés, Jarre en poudre en plastique
Description
Comprimés catalyseurs de cuivre Kjeldahl, technique, contient 5 g de K2SO4 et l’équivalent de 0,1 g de CuSO4, Fisher Chemical, bleu-blanc, quantité : 1000 comprimés, numéro MDL : 147336, conditionnement : Pot de poudre en plastique, forme physique : Solide
Spécification
Spécification
Couleur | Blue-White |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Numéro MDL | 147336 |
Quantité | 1000 Tablets |
Forme physique | Solide |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
Taille: 7.3 MB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526485 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | K/0125/81 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Kjeldahl catalyst tablets Copper
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient:
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Comprimés catalyseurs de cuivre Kjeldahl, technique, contient 5g de K2SO4 et l’équivalent de 0,1 g de CuSO4, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu