Learn More
HUBER Bain à circulation chauffant 212B KISS
Code produit. 15682717
Click to view available options
Tension:
208/240 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15682717
Marque: HUBER 2057.0004.98
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les bains à circulation chauffants avec bain en acier inoxydable permettent de contrôler la température des tâches internes et externes de thermorégulation. Les articles peuvent être directement thermorégulés en les plaçant dans un bain thermostatique ; le contrôle d’applications connectées depuis l’extérieur est également possible.
  • La température de divers objets peut être régulée en les plaçant directement dans le bain
  • Équipé d’une protection contre la surcharge et le niveau faible, adapté à la classe de sécurité III/FL (DIN 12876) pour une utilisation avec des liquides inflammables
  • La pompe de pression/aspiration garantit une circulation optimale et une homogénéité de la température dans le bain
  • Permet de réguler la température des applications connectées de l’extérieur à l’aide de l’adaptateur de pompe
  • Contrôleur de température KISS
  • Fonctionnement simple avec navigation dans le menu
  • Affichage en simultané les valeurs de consigne, la Tmin, la Tmax et la température réelle
  • Voyants d’état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage
  • Interfaces USB et RS232
  • Fonction de démarrage automatique en cas de coupure de courant
  • Versions 3 couleurs disponibles : gris (standard), bleu, rouge
  • En acier inox
  • Adapté aux tâches courantes dans la recherche et l’industrie
Spécification
Type de contrôleur KISS
Capacité (métrique) 12 L
Certifications/Conformité III/FL (DIN 12876)
Type de pompe M16x1 AG mâle
Gamme de températures de 25°C à 200°C
Type KISS 212 B Thermostat pour bain chauffant
Capacité de chauffage 1,5 - 2,1 kW
Matériau Acier inoxydable
Pression max. 14 L/min ; 0,25 bar
Modèle KISS 212 B
Stabilité de la température ±0,05°C
Profondeur (métrique) 375 mm
Poids (impériale) 24,2 lb
Poids (métrique) 11 kg
Tension 208/240 V
Ampérage 10 A
Fréquence 50/60 Hz