Learn More
HUBER Bain à circulation 110A Clear View KISS
Les bains à circulation chauffants en polycarbonate conviennent à de nombreuses applications telles que la régulation de la température de l’échantillon, l’analyse, les tests de matériaux, etc. Les unités sont équipées de protection contre la surchauffe et les niveaux faibles et conviennent à une utilisation avec des liquides inflammables.
Marque: HUBER 2051.0003.98
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 6.00000kg
Description
- Affiche une stabilité à haute température
- Équipé d’une protection contre la surcharge et le niveau faible, adapté à la classe de sécurité III/FL (DIN 12876) pour une utilisation avec des liquides inflammables
- La pompe de pression/aspiration garantit une circulation optimale et une homogénéité de la température dans le bain
- Permet de réguler la température des applications connectées de l’extérieur à l’aide de l’adaptateur de pompe
- Contrôleur de température KISS
- Fonctionnement simple avec navigation dans le menu
- Affichage en simultané les valeurs de consigne, la Tmin, la Tmax et la température réelle
- Voyants d’état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage
- Interfaces USB et RS232
- Fonction de démarrage automatique en cas de coupure de courant
- Versions 3 couleurs disponibles : gris (standard), bleu, rouge
- Fabriqué en polycarbonate
- Adapté aux tâches courantes dans la recherche et l’industrie
Spécification
KISS | |
M16x1 AG mâle | |
KISS 110 A Thermostat avec bain en polycarbonate | |
Polycarbonate | |
KISS 110 A | |
13,2 lb | |
230 V | |
50/60 Hz |
10 L | |
de 25°C à 100°C | |
1,5 - 2,1 kW | |
14 L/min ; 0,25 bar | |
507 mm | |
6 kg | |
10 A |