Learn More
HUBER Bain à circulation 104A Clear View KISS
Click to view available options
Tension:
200/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La température de divers objets peut être contrôlée en les plaçant directement dans le bain
- Les applications connectées de l’extérieur peuvent également être contrôlées en installant un adaptateur de pompe
- Équipé d’une protection contre la surchauffe et le niveau faible pour la classe de sécurité III/FL (DIN 12876)
- Peut être utilisé pour les applications connectées de l’extérieur à l’aide de raccords de pompe situés à l’arrière
- Contrôleur de température KISS
- Fonctionnement simple avec menus de navigation
- Affichage simultané des valeurs de consigne, Tmin, Tmax et température réelle
- Voyants d’état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage
- Interfaces USB et RS232
- Fonction de démarrage automatique en cas de coupure de courant
- Versions 3 couleurs disponibles : gris (standard), bleu, rouge
- Adapté aux tâches courantes dans la recherche et l’industrie
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | KISS |
| Capacité (métrique) | 4 L |
| Gamme de températures | 25°C à 100°C |
| Type | KISS 104 A Thermostat à circulation avec bain en polycarbonate |
| Capacité de chauffage | 1,5-2,1 kW |
| Matériau | Polycarbonate |
| Pression max. | 14 L/min ; 0,25 bar |
| Modèle | KISS 104 A |
| Profondeur (métrique) | 234 mm |
| Poids (impériale) | 11 lb |
| Afficher plus |