Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kipp Dispenser Heads
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
5 mL
50 ml
100 mL
Description
- Têtes pour distributeurs Kipp
- Avec cône NS 29/32
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 50 ml |
Matériau | Verre Duran |
Joint conique standard | NS 29/32 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente Kipp Dispenser Heads >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu