Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Code produit. 11839520 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Bloc chauffant 96 PCR
Plaque PCR 96
Tête KF et bloc de chauffage 96
Tête PCR 96 KF
Tête PCR 96 puits et bloc chauffant
Tête à 96 puits profonds et bloc chauffant
Tête 96 PCR
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11839520
Marque: Thermo Scientific™ 5400620
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Préparez efficacement vos échantillons à partir de divers matériaux grâce aux systèmes de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex.
Préparez efficacement vos échantillons à partir de divers matériaux grâce au système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex qui permet un traitement des particules magnétiques automatique et très polyvalent pour l’ADN/ARN, les protéines ou la purification des cellules à partir de pratiquement toutes les sources. Ce système, qui utilise une technologie révolutionnaire de séparation des particules magnétiques, permet une excellente reproductibilité et offre une excellente qualité.
Solution souple pour différents types de besoins de traitements d’échantillons. Avec 24 têtes aimantées, les clients peuvent monter le volume de traitement jusqu’à 5 ml, ce qui augmente le rendement de produit purifié. Pour les besoins de rendement plus élevés, 96 échantillons peuvent être traités avec une tête magnétique 96 puits.
  • Ce système entièrement automatisé offre une purification à grande vitesse des acides nucléiques, des protéines et des cellules.
  • Système à rendement élevé, il traite jusqu’à 96 échantillons en moins de 20 minutes.
  • Un système ouvert et souple qui permet au client d’utiliser tous les kits à base de particules magnétiques pour satisfaire les exigences des applications.
  • Le logiciel facile à utiliser Thermo Scientific™ BindIt™ permet de contrôler l’instrument, de créer et de modifier les protocoles.
  • Des protocoles prêts à l’emploi pour différents types d’applications sont disponibles.
Recommandées dans les cas suivants :
  • Génomique et protéomique
  • Identification de la cible
  • Dosages vétérinaires
  • Découverte des biomarqueurs
  • Contrôle qualité
  • Médecine légale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plaque PCR 96
Volume (métrique) de traitement 20 à 200 μl
Plaques par plateau 24 ou 96
Format Plaque 96 puits
Capacité 96 échantillons
Collection Efficiency of Particles >95 %
Affichage DÉMARRAGE / PAUSE / ARRÊT / OK / PLATEAU PIVOTANT DANS LE SENS HORAIRE / PLATEAU PIVOTANT DANS LE SENS ANTI-HORAIRE / quatre touches de déplacement / LCD
À utiliser avec (application) Génomique et protéomique, identification cible, dosages vétérinaires, découverte des marqueurs biologiques, contrôle de la qualité, médecine légale
Température de chauffage De +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +115°C
Tiges magnétiques 96 dans un cadre ; têtes aimantées permutables
Taille des particules (métrique) environ >1 μm
Type de microplaques Plaques de 24 ou 96 puits ; plaque de 24 puits profonds KingFisher (200 à 5 000 μl) ; plaque de microtitration de 96 puits profonds (50 à 1 000 μl) ; plaque de 96 puits KingFisher (20 à 200 μl) ; plaque PCR (20 à 100 μl)
Profondeur (impériale) 23,6 in
Profondeur (métrique) 60 cm
Hauteur (impériale) 15 in
Hauteur (métrique) 38 cm
Poids (impériale) 62 lb
Poids (métrique) 28 kg
Largeur (impériale) 26,8 in
Largeur (métrique) 68 cm
Afficher plus Afficher moins
Pour un usage en laboratoire