Learn More
Thermo Scientific™ Préparation d’échantillons de paillasse KingFisher Apex
KingFisher Apex est l’instrument de préparation d’échantillons de paillasse le plus facile à utiliser et le plus polyvalent du laboratoire pour 24 et 96 échantillons par cycle. Extraction homogène à haut débit d’ADN, d’ARN, de protéines et de cellules avec une vaste sélection de protocoles d’application validés
sur devis
Spécification
Type d’échantillon Plasma, Sang, Urine, Salive, Homogénat cellulaire, Homogénat tissulaire
Plaques par plateau 8
Collection Efficiency of Particles > 98 % avec des particules de 2,8 µm
À utiliser avec (application) Génomique et protéomique, identification cible, dosages vétérinaires, découverte des marqueurs biologiques, contrôle de la qualité, médecine légale
Température de chauffage +4°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +100°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
16592442
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5400910
KingFisher Flex avec tête PCR 96
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
16502452
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5400920
KingFisher Apex avec tête combinée 96
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
16512452
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5400930
KingFisher Flex avec tête à 96 puits DW
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
16522452
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5400940
KingFisher Apex avec tête combinée 24 puits
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Description
Description
Kingfisher Apex est un instrument polyvalent et convivial qui utilise le traitement des particules magnétiques pour automatiser la purification ou l’isolement de l’ADN, de l’ARN, des protéines et des cellules à partir de pratiquement n’importe quelle source. L’Apex déplace les microbilles magnétiques et non les liquides à travers les étapes principales de la préparation des échantillons : liaison, lavage, élution. Ce processus offre une excellente qualité, des résultats reproductibles et réduit le temps de manipulation des échantillons.
  • Système de purification d’échantillons à haut débit facile à utiliser pour l’automatisation de la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules
  • Permet une purification polyvalente et à haute vitesse avec des résultats reproductibles
  • Interface facile à utiliser avec un écran tactile permettant à l’utilisateur de contrôler tous les détails de l’application et du processus de purification
  • Logiciel BindIx pour PC pour plus de commodité
  • Vaste sélection de protocoles validés pour différents types d’applications
  • Bibliothèque cloud pour une récupération rapide des protocoles
Specifications
Specifications
Plasma, Sang, Urine, Salive, Homogénat cellulaire, Homogénat tissulaire
> 98 % avec des particules de 2,8 µm
+4°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +100°C
22 in
18 in
123 lbs
31 in
8
Génomique et protéomique, identification cible, dosages vétérinaires, découverte des marqueurs biologiques, contrôle de la qualité, médecine légale
environ >1 μm
56 cm
46 cm
56 kg
79 cm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Préparation d’échantillons de paillasse KingFisher Apex