Learn More
Kinétine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
65.12€ - 534.66€
Identifiants chimiques
CAS | 525-79-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H9N5O |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.21 |
Clé InChI | QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl |
CID PubChem | 3830 |
ChEBI | CHEBI:27407 |
Nom IUPAC | N-(furane-2-ylméthyl)-7H-purine-6-amine |
SMILES | C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10698381
|
Thermo Scientific Acros
226500010 |
1 g | Flacon en verre |
65.12€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10771901
|
Thermo Scientific Acros
226500050 |
5 g | Flacon en verre |
219.09€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11996811
|
Thermo Scientific Acros
226500250 |
25 g | Flacon en verre |
534.66€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
525-79-1 | |
215.21 | |
kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl | |
CHEBI:27407 | |
C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3 |
C10H9N5O | |
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N | |
3830 | |
N-(furane-2-ylméthyl)-7H-purine-6-amine |
Spécification
Kinetin | |
269.0°C to 271.0°C | |
Authentique | |
C10H9N5O | |
15,5359 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in dilute aquous hcl or naoh,slightly soluble in methanol and ethanol | |
C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3 | |
215.21 | |
CHEBI:27407 | |
99% |
525-79-1 | |
Blanc à beige | |
99% | |
26,IV,3586 | |
kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl | |
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N | |
N-(furane-2-ylméthyl)-7H-purine-6-amine | |
3830 | |
215.21 | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-382-2
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Kinetin
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.