Learn More
Diba Frittages Omnifit™ pour colonnes de chromatographie
Sélectionnez parmi différentes porosités pour votre milieu et votre application chimique
Marque:  Diba 006FR-15-10
Encompass_Preferred
Code produit. 15875524
  • sur devis / 20 pièces
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les frittages de rechange sont disponibles en PTFE ou en PE en différentes porosités, ce qui vous permet de sélectionner les supports de lit les plus adaptés à votre application.
Faites correspondre l’ID des colonnes pour sélectionner le fritté adéquat.
Spécification
Spécification
0,5 in
15 mm
Colonnes de chromatographie en verre vide
10 μm
Fritté universel
0,5 in
15 mm
PTFE
15 mm
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.