Learn More
Kinematica Agrégats de dispersion standard Polytron™
Tous les produits Kinematica Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
PT 1200 E, PT 1300 D et PT 2500 E
Conditionnement:
1 pièce
Description
Agrégats de dispersion standard Kinematica Polytron, type inférieur : Dent de scie, diamètre : 12 mm ; à utiliser avec : PT 1200 E, PT 1300 et PT 2500 E, longueur : 157 mm, acier inox, volume d’échantillon : 2 à 250 ml
Axe générateur Easy-Clean™
• Encliquetable
• Grande résistance mécanique et chimique: acier inox 316L et double palier en PTFE/Rulon™
• Autoclavable 20 min à 135°C
• Démontage rapide du rotor et du stator pour nettoyage fréquent
• Axe à stator dents de scie
• Stator à dents de scie
• Dents acérées réalisant le découpage de l'échantillon avant dispersion par le rotor: augmente l'efficacité du traitement, réduit la durée de l'homogénéisation, limite l'élévation de température
• Anneau de garde Evite l'écartement ou la déformation des dents causés par l'échauffement ou des particules.
• Encliquetable
• Grande résistance mécanique et chimique: acier inox 316L et double palier en PTFE/Rulon™
• Autoclavable 20 min à 135°C
• Démontage rapide du rotor et du stator pour nettoyage fréquent
• Axe à stator dents de scie
• Stator à dents de scie
• Dents acérées réalisant le découpage de l'échantillon avant dispersion par le rotor: augmente l'efficacité du traitement, réduit la durée de l'homogénéisation, limite l'élévation de température
• Anneau de garde Evite l'écartement ou la déformation des dents causés par l'échauffement ou des particules.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Agrégat de dispersion standard |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Plage de volume (métrique) | 2 à 250 ml |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Longueur (métrique) | 157 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de fond | Dents de scie |
| À utiliser avec (équipement) | PT 1200 E, PT 1300 D et PT 2500 E |