Learn More
Kinematica Moteurs d’homogénéisateur Polytron™ PT 3100 D
Pour les applications nécessitant une reproductibilité et une mise à l’échelle élevées.
4115.00€
Spécification
Vitesse | 30 000 tr/min |
---|---|
Capacité (métrique) | 10 L |
Plage de volume (métrique) | 0,1 ml à 10 L |
À utiliser avec (application) | Homogénéisation |
À utiliser avec (équipement) | PT3100D |
Code produit | Marque | Tension | Hertz | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Hertz | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11980359
|
Kinematica
11010121 |
230 V | 60 Hz | Cordon d’alimentation 230 V EU, câble de connexion RS-232/USB |
4115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fonctionnement facile grâce à un interrupteur marche / arrêt et un clavier à membrane
- Contrôle numérique de la vitesse pour une longue durée de vie de l’équipement
- Protection contre la surchauffe, la surcharge et le blocage
- Stabilité de la vitesse, même avec des variations dans la viscosité
- Réglage facile de la hauteur du moteur (selon le support)
- Agrégats rapidement commutés avec le couplage Click and Go
- Nettoyage facile des agrégats grâce à EasyClean Design
Spécifications
- Couplage d’entraînement : Agrégats avec couplage F
- Niveau sonore (entraînement sans agrégat) : 66 dB(A) à 25 000 tr/min ; 73 dB(A) à 30 000 tr/min
- Moteur : Universel avec balais de charbon
- Générateur électrique : 1200 W
- Dimensions (L x l x H) : 24 x 13 x 26,5 cm
- Poids : 3,9kg
Spécification
30 000 tr/min | |
0,1 ml à 10 L | |
PT3100D |
10 L | |
Homogénéisation | |
66 dBA à 25 000 tr/min, 73 dBA à 30 000 tr/min |