Learn More
Kinematica HMC Europe Vertical Autoclaves: HG Series
Self contained top loading autoclaves offer large capacity in a compact unit and easy to use controls.
Marque:  HMC Europe 21002
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10003453
  • 18483.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
Description
Autoclaves/stérilisateurs à chargement par le haut programmables
  • Utilisation de la stérilisation à la vapeur
  • Six tailles de 25 à 110 L
  • Faible hauteur, facile à charger
  • Portable : ne nécessite pas de plomberie pour fonctionner, mais peut être raccordé
  • Gamme complète de paniers, d’inserts et de boîtes métalliques disponibles séparément
  • Série Hg (fonctions avancées)
  • De nombreuses mises à niveau sont disponibles en fonction de vos besoins
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
Deux ans sur les pièces ; un an sur la main-d’œuvre
Spécification
Spécification
CE
69,1 cm
80 L
36,4 cm
40,55 in
HG 80
105°C à 135°C
73 kg
28,74 in
3,8 W
45,5 cm
27,2 in
21,13 gal.
14,33 in
Stérilisation à la vapeur
103 cm
221°F à 275°F
160,93 lb
73 cm
2,5 psi
17,91 in