Learn More
HMC Europe Capteurs de température pour autoclave vertical
Pour la stérilisation de liquides. Extrêmement flexible, résistant aux niveaux mécanique et chimique. Réponse rapide, encapsulée, étanche à la vapeur.
Marque:  HMC Europe 51001
Code produit. 10772204
  • 1175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sonde de détection de la température située à l’intérieur de la chambre.
  • Conçu pour que l’utilisateur puisse placer la pointe de la sonde dans la charge en cours de stérilisation. Il est généralement placé dans l’endroit le plus difficile à stériliser. 
Spécification
Spécification
Autoclave HMC-HG
Sonde de température flexible