Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes Kimtech™ Pure W4
Code produit. p-200080451 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30,4 x 30,4 cm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 12685606
Marque: Kimberly-Clark™ 7605
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Suitable for ISO Class 4 or higher cleanroom environments. Perfect for dry wiping critical equipment and surfaces in pharmaceutical, biotechnology, medical device and food processing industries. 30.4cm (W). Double bagged with case liner.
  • Le produit idéal pour l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, la haute technologie, le secteur des appareils médicaux et l'industrie agro-alimentaire
  • Conviennent pour les salles blanches ISO classe 4 ou supérieure
  • Résistants aux produits acides, basiques et aux solvants
  • Faible peluchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuyeurs
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 32.7 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 32.7 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 30,4 x 30,4 cm
Quantité d’emballage 100 Sheets x 5 Bags (500 total)