Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Combinaison Kimtech™ A8
Nos combinaisons non stériles pour salle blanche sont constituées de matériau SMS ultraléger et respirant. Dépourvues de capuche, elles sont munies d'un col haut pour une protection renforcée et peuvent être utilisées dans des salles blanches ISO 7 et 8 (Classes C et D).
226.00€
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Matériau | SMS |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15538881
|
Kimberly-Clark Professional™
47691 |
S |
226.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15548881
|
Kimberly-Clark Professional™
47692 |
M |
226.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15558881
|
Kimberly-Clark Professional™
47693 |
L |
226.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15568881
|
Kimberly-Clark Professional™
47694 |
XL |
226.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15578881
|
Kimberly-Clark Professional™
47695 |
2XL |
226.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15588881
|
Kimberly-Clark Professional™
47696 |
3XL |
226.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15598881
|
Kimberly-Clark Professional™
47697 |
4XL |
226.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425- Protection de type 6 contre les projections limitées de produits chimiques- Protection de type 5 contre les particules- Vêtement antistatique, EN1149-5:2008
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires ISO 7 et 8 (Classes C et D) ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire.
- Ces combinaisons confortables sont constituées de matériau SMS ultraléger et respirant au toucher proche du textile, conçu pour réduire le stress thermique.
- Les vêtements non stériles antistatiques à faible peluchage garantissent une protection optimale.
- Dépourvues de capuche, les combinaisons sont munies d'un col haut pour une protection accrue et sont disponibles dans les tailles S à XXXXL.
Spécification
Cleanroom Coveralls | |
Blanc | |
Élastique | |
Passe-pouce | |
Sans capuche | |
Stitched | |
None | |
EPI de catégorie III type 5/6 (Protection contre les particules / protection limitée contre les éclaboussures).EN1149-1:1995 Vêtement antistatique |
SMS | |
Single-use | |
Elastic | |
À collier | |
Zipper | |
Non stérile | |
Support | |
Controlled Environments |