Learn More
Kimberly-Clark™ Gants Nitrile Kimtech™ Opal™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les gants en nitrile KIMTECH™ Opal™ protègent contre la contamination par les éclaboussures de produits chimiques et les risques de micro-organismes, assurant ainsi une protection parfaite.
- Ces gants conviennent parfaitement aux installations de recherche et de production, aux sciences de la vie et aux applications de fabrication de médicaments non stériles.
- Ils bénéficient d’une approche innovante qui utilise un polymère de nitrile fin avec une épaisseur de pointe de 0,07 mm seulement, mais avec une excellente résistance à la traction adaptée à une utilisation rigoureuse des procédés.
- Les gants en nitrile KIMTECH™ Opal™ faciles à enfiler, doux et confortables conviennent à un port prolongé.
- L’absence de latex de caoutchouc naturel, de soufre et d’agents de vulcanisation* réduit le risque de réactions cutanées associées aux gants de type I et de type IV et protège ainsi l’utilisateur et l’application.
- Leur fabrication précise réduit le risque de contamination et garantit que les gants en nitrile offrent des niveaux élevés de conformité réglementaire.
- Les manchettes à bord roulé et les bouts de doigts texturés permettent une excellente manipulation des matériaux humides et secs. Ces gants ambidextres ont été largement testés dans des conditions strictes.
- En outre, grâce à leur conception en nitrile fin et à leur emballage efficient, ces gants résistants aux produits chimiques peuvent réduire les déchets à hauteur de 50 %.
- Disponibles en plusieurs tailles : XS (62880), S (62881), M (62883), L (62883), XL (62884)
*Aucun soufre ajouté et formulation sans les produits chimiques de vulcanisation et les accélérateurs suivants : thiurames, thiazoles, guanidines et carbamates.
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 3 |
Certifications / conformité (Europe) | EPI Cat III selon le règlement (UE) 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 protection contre les micro-organismes et les virus |
AQL | 1,5 |
Couleur | Bleu foncé |
Jetable | Oui |
Finition externe | Partiellement texturé |
Finger Thickness (English) | 0,07 in |
Finger Thickness (Metric) | 0,18 cm |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Afficher plus |
Les équipements de protection individuelle de Kimberly-Clark Professional sont uniquement destinés à un usage professionnel sur le lieu de travail et doivent être utilisés conformément à toutes les lois et normes applicables en matière de santé et de sécurité, ainsi qu’aux instructions d’utilisation, aux avertissements et aux restrictions accompagnant chaque produit.Il est essentiel que toutes les instructions d’utilisation du produit ainsi que les lois et réglementations relatives à l’utilisation de chaque produit soient respectées afin que le produit contribue à protéger l’utilisateur.Une utilisation abusive de l’équipement de protection individuelle peut entraîner des blessures, des maladies ou la mort.Pour une sélection et une utilisation correctes du produit, les personnes doivent demander conseil à une personne compétente en matière de santé et de sécurité au travail.Ce produit est destiné à la vente dans l’UE/le Royaume-Uni.Les unités individuelles ne doivent pas être vendues séparément.