Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants de conception main droite et main gauche en latex stérile Kimtech™ G5
Les gants en latex stérile Kimtech™ G5 offrent une protection sensible et dextre dans les salles blanches stériles ISO 5 BPF UE de classe A. Les gants pour les mains sont adaptés à un double enfilage et présentent une finition texturée pour des performances tactiles améliorées.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001 ; 0123 ; EPI catégorie III – Complexe CE
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Finition externe Entièrement texturés
Hand Spécifique
Matériau Latex
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Les gants en latex stérile Kimtech™ G5 offrent une protection sensible et dextre dans les salles blanches stériles ISO 5 BPF UE de classe A. Les gants pour les mains sont adaptés à un double enfilage et présentent une finition texturée pour des performances tactiles améliorées.
  • Conformité assurée :
    • EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
    • EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
    • EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
    • EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
    • Niveau garanti de stérilité (SAL) 10-6
    • Certificat d’analyse disponible en ligne
    • Certificat de stérilité disponible en ligne
  • Le latex entièrement stérilisé offre des niveaux élevés de protection contre la contamination contre les protéines, les particules, les micro-organismes et les éclaboussures de produits chimiques, ainsi que de faibles niveaux d’endotoxines.
  • Convient pour une utilisation dans des salles blanches stériles de classe ISO 5 BPF UE de niveau A ou supérieur, et fourni avec des informations techniques à l’appui pour démontrer la conformité réglementaire.
  • Les gants sont spécifiques à chaque main, jetables et de couleur naturelle, avec un haut niveau de propreté.
  • Les bouts des doigts et paumes texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
  • Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
  • Fabriqués à partir de latex stérilisé par irradiation aux rayons gamma et ne contenant pas de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour le porteur.
Spécification
Spécification
ISO 9001 ; 0123 ; EPI catégorie III – Complexe CE
Entièrement texturés
Latex
À bord roulé
30 cm
Class 100 (ISO 5)
Spécifique
Stérile
Après le vieillissement : 27, Avant le vieillissement : 28