Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants de forme anatomique stériles en nitrile Kimtech™ G3 Sterling™, gris
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Description
G3 Sterile Sterling™ nitrile gloves provide protection and cleanliness for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
Les gants de forme anatomique stériles en nitrile Kimtech™ G3 Sterling™ sont des gants pour salle blanche certifiés EPI de catégorie III convenant à un grand nombre d'applications délicates. Ces gants de forme anatomique sont fabriqués en nitrile stérile ; ils offrent ainsi un meilleur contrôle anticontamination, en conformité avec de nombreuses exigences réglementaires strictes.Les gants non poudrés peuvent être utilisés dans des salles blanches stériles EU GMP ISO 5 Classe A ou supérieure et offrent un confort compatible avec un double gantage. Portés doublés, ces gants en nitrile fournissent des sensations et une dextérité similaires à celles des gants simples en latex, sans risque de réaction allergique au latex de TYPE 1.Les gants en nitrile sont également respectueux de l'environnement grâce à leur épaisseur réduite et au conditionnement efficace de Kimtech™ (les gants en nitrile pour salle blanche sont fournis par boîtes de 300 paires) qui réduit les déchets tout en maintenant un niveau de protection élevé. Les manchettes à bord roulé améliorent la résistance et facilitent l'enfilage de ces gants jetables, et leur finition texturée optimise le contrôle et la sensibilité tactiles.Les gants stériles en nitrile Kimtech™ G3 Sterling™ présentent également un haut niveau de propreté avec un maximum de 1 200 particules supérieures à 0,5 μm/cm2 et un niveau d'endotoxines maximum de 20 unités/paire.Tailles disponibles/Codes associés :6.0 - 118216.5 - 118227.0 - 118237.5 - 118248.0 - 118258.5 - 118269.0 - 1182710.0 - 11828 10 sachets de 30 paires de gants de forme anatomique gris, taille 7,5, (300 pièces au total)
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon règl. (UE) 2016/425- Protection projections produits chimiques, EN ISO 374-1:2016 Type C (K)- Résistance dégradation par produits chimiques, EN 374-4:2003- Protection virus et micro-organismes, EN ISO 374-5:2016- Protection projections médicaments cytotoxiques, ASTMD6978-05- Niveau de stérilité garanti 10-6- Certificat d'analyse disponible en ligne- Certificat de stérilité disponible en ligne
- Ces gants prêts à l'emploi en salle blanche offrent une conception efficace et écologique qui réduit les déchets sans compromettre la sécurité.
- Le nitrile entièrement stérilisé est plus résistant et plus fin que le latex. Il assure une protection certifiée contre un grand nombre de contaminants, parmi lesquels les virus, les micro-organismes et les projections de produits chimiques.
- Ces gants sont de forme anatomique, jetables, disponibles en gris et présentent un haut niveau de propreté.
- Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé accentuent la résistance des gants en réduisant le risque de déchirure et en améliorant leur durabilité, tout en facilitant l'enfilage et le retrait.
- Leur conception non poudrée dépourvue de latex naturel et de silicone réduit les risques d'irritation cutanée.
- Produit disponible dans les tailles 6.0 à 10.0.
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D 6319, AQL 1.5, Classe 10, ASTM D3767 |
Cleanroom Class | Class 1 (ISO 3) |
AQL | 1.5 |
Couleur | Gris |
Jetable | Oui |
Finition externe | Partially Textured |
Finger Thickness (English) | 4 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
Hand | Main droite / main gauche |
Latex Free | Oui |
Afficher plus |