Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes de nettoyage KIMTECH™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
38,5 x 35,1 cm
Conditionnement:
12 pièces
Description
Emballé dans un sachet en PE étanche et hydrofuge, vous donnant un accès immédiat à des lingettes protégées par un emballage hygiénique dans votre zone de travail. Compatible avec les environnements de salle blanche ISO classe 4 ou supérieure.
- Blanc
- 1 épaisseurs
- Plié en quatre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Wipe |
| Longueur (impériale) | 14.96 in. |
| Longueur (métrique) | 38,5 cm |
| Largeur (impériale) | 14.96 in |
| Largeur (métrique) | 35,1 cm |
| Matériau | Fibre synthétique |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 38,5 x 35,1 cm |
| Format | Quarter Fold |
| À utiliser avec (application) | Essuyage à sec du matériel et des surfaces critiques dans les industries pharmaceutique, des biotechnologies de pointe, des dispositifs médicaux et de transformation des aliments |
| Afficher plus |