Learn More
Kimberly-Clark™ Nettoyant pour les mains Kimcare Industrie™ Premier
Click to view available options
Volume (métrique):
3,5 L
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Nettoyant gel liquide pour les mains de couleur verte, légèrement parfumé
- Sa formule avancée élimine les huiles visqueuses, la graisse, le goudron et la plupart des encres
- Contient de l’aloe vera et d’autres hydratants naturels pour aider à nourrir la peau
- Solution économique
- Pour les environnements de travail fréquentés
Spécification
Spécification
| Type de produit | Nettoyant pour les mains |
| Couleur | Vert |
| Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 |
| Dimensions (L x l x H) | 24,4 x 17,23 x 13,2 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour éliminer les huiles visqueuses, la graisse, le goudron et la plupart des encres. |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur de nettoyant pour les mains Kimberly-Clark Professional |
| Longueur (impériale) | 10.6 in. |
| Longueur (métrique) | 26.8 cm |
| Quantité | 2 Paquets |
| Volume (impérial) | 118.3 oz. |
| Afficher plus |