Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre borosilicaté Kimble™ à col usiné N-51A avec bouchon en polyéthylène non fixé
Code produit. 15374768
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
12 ml
Hauteur (métrique):
45 mm
50 mm
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
21 mm
Volume (impérial):
1 dr
3.2 dr
Conditionnement:
432 pièces
72 pièces
864 pièces
Code produit. 15374768
Marque: DWK Life Sciences 60975L3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons OPTICLEAR™ à col usiné sont excellents pour le conditionnement de produits pharmaceutiques. Disponibles en plusieurs capacités (4 ml, 12 ml, 20 ml) en boîtes de 72.
Les flacons OPTICLEAR™ à col usiné sont excellents pour le conditionnement de produits pharmaceutiques.  Disponible dans une gamme de capacités (4 ml, 12 ml, 20 ml) dans des sachets pratiques de 72.
  • Les cols usinés s’adaptent parfaitement aux bouchons en PE
  • Les flacons et les bouchons sont fournis en sachet ou en boîte
  • Fournis avec des bouchons à fond fermé en deux pièces
  • En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
  • Options :
    • Capacité 4 ml / 1 dram : hauteur 45 mm, dia. ext. 15 mm, 864/boîte
    • Capacité 12 ml / 3 drams : hauteur 50 mm, dia. ext. 21 mm, 432/boîte
    • Capacité 20 ml / 5 drams : hauteur 55 mm, dia. ext. 27 mm, 216/boîte
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Classification B
    Couleur Transparent
    Diamètre (métrique) externe 21 mm
    Matériau Verre borosilicaté
    Volume (métrique) 12 ml
    Volume (impérial) 3.2 dr
    Gamme de produits Kimble
    Volume (métrique) total 12 mL
    Matériau du bouchon Polyéthylène
    Type de bouchon Bouchon à fond ouvert
    Hauteur (métrique) 50 mm
    Quantité 72/boîte
    Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438 type I, classe B
    Type Flacon