Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre borosilicaté Kimble™ à col usiné N-51A avec bouchon en polyéthylène non fixé
Code produit. 15354768
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
12 ml
Hauteur (métrique):
45 mm
50 mm
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
21 mm
Volume (impérial):
1 dr
3.2 dr
Conditionnement:
432 pièces
72 pièces
864 pièces
Code produit. 15354768
Marque: DWK Life Sciences 60975L1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons OPTICLEAR™ à col usiné sont excellents pour le conditionnement de produits pharmaceutiques. Disponibles en plusieurs capacités (4 ml, 12 ml, 20 ml) en boîtes de 72.
Les flacons OPTICLEAR™ à col usiné sont excellents pour le conditionnement de produits pharmaceutiques.  Disponible dans une gamme de capacités (4 ml, 12 ml, 20 ml) dans des sachets pratiques de 72.
  • Les cols usinés s’adaptent parfaitement aux bouchons en PE
  • Les flacons et les bouchons sont fournis en sachet ou en boîte
  • Fournis avec des bouchons à fond fermé en deux pièces
  • En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
  • Options :
    • Capacité 4 ml / 1 dram : hauteur 45 mm, dia. ext. 15 mm, 864/boîte
    • Capacité 12 ml / 3 drams : hauteur 50 mm, dia. ext. 21 mm, 432/boîte
    • Capacité 20 ml / 5 drams : hauteur 55 mm, dia. ext. 27 mm, 216/boîte
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Classification B
    Couleur Transparent
    Diamètre (métrique) externe 15 mm
    Matériau Verre borosilicaté
    Volume (métrique) 4 ml
    Volume (impérial) 1 dr
    Gamme de produits Kimble
    Volume (métrique) total 4 mL
    Matériau du bouchon Polyéthylène
    Type de bouchon Bouchon à fond ouvert
    Hauteur (métrique) 45 mm
    Quantité 72/boîte
    Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438 type I, classe B
    Type Flacon