Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis pour tubes en verre jetables Kimble™
Bouchons monobloc sans revêtement avec bague d’étanchéité intérieure
Marque: DWK Life Sciences 73805B-13415
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En PP.Les bouchons à vis Kimble Chase™ pour tubes en verre jetables sont autoclavables.
- PP
- Autoclavables
Compliance
Conçus conformément à la norme ASTM™ E 982
Spécification
ASTM E982 | |
Bouchon à vis | |
PP | |
Tubes en verre jetables |
13-415 | |
Autoclavable | |
Naturel |