Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre piriformes 100 ml Kimble™ KIMAX™ avec bouchons pastilles
Code produit. 11815771
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11815771
Marque: DWK Life Sciences 45220100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tube KIMAX™ est utilisé pour la détermination de petites quantités de matières solides dans de grands volumes de liquides. Recommandé pour la détermination de l’eau et des sédiments libres dans le diesel et d’autres combustibles de distillat, comme une indication de la qualité du produit (ASTM D2709).
  • Tube KIMAX™ fabriqué avec une tubulure de paroi plus épaisse pour résister à des vitesses de centrifugation plus élevées
  • Étalonnés pour leur volume contenu
  • Échelle en émail de céramique noir durable
  • Bouchon de rechange à pastille en verre 850100-0016. Ne pas centrifuger avec le bouchon sur le tube.
  • Capacité de 100 ml
  • FCR max. 800
  • Tube de dia. ext. de 58 mm, longueur sans bouchon 160 mm
  • Graduations de la tige de 0,01 ml à 0,2 ml avec une tolérance de ±0,01 ml
  • Graduation du corps à 25 ml avec une tolérance de ±1,0 ml
  • Graduations du corps à 50 et 100 ml avec une tolérance de ±2,0 ml
  • 6/boîte
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour contenir
Certifications/Conformité USP, ASTM E 438, ASTM D2709
Capacité (métrique) 100 mL
Jetable Non
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec Utilisés pour la détermination de petites quantités de matières solides dans de grands volumes de liquides
Numéro de bouchon 16
Tolérance 0 à 0,2 ml dans ±0,01 ml, 25 ml dans ±1 ml, >25 ml dans ±2 ml
Forme Poire
Longueur (métrique) 160 mm
Diamètre (métrique) 58 mm
Graduations 0 à 0,2 ml par incréments de 0,01 ml, 25, 50 et 100 ml
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 800 x g