Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre borosilicaté Kimble™ 16 ml à col usiné N-51A avec bouchon en polyéthylène non fixé
Code produit. 15384768
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
288 pièces
Code produit. 15384768
Marque: DWK Life Sciences 60975L4
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons OPTICLEAR™ à col usiné sont excellents pour le conditionnement de produits pharmaceutiques.
  • FLACONS USINÉS D’EXTENSION EN VERRE À COEFFICIENT DE DILATATION 51 AVEC BOUCHONS EN POLYÉTHYLÈNE NON FIXÉS
  • Les cols usinés s’adaptent parfaitement aux bouchons en PE
  • Les flacons et les bouchons sont fournis en sachet ou en boîte
  • Fournis avec des bouchons à fond fermé en deux pièces
  • Capacité : 16 ml , capacité : 4 drams
  • Hauteur : 52 mm, Dia. ext. : 25 mm
  • Sachet de 72, boîte de 288
  • En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 15 ml
À utiliser avec (application) À usage général
Type de filetage Bouchon d’obturation
Volume (impérial) 4 dr.
Gamme de produits Kimble
Volume (métrique) total 15 ml
Matériau du bouchon Polyéthylène
Hauteur (métrique) 52 mm
Quantité 72 sachets, 288 boîtes
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438 type I, classe B
Type Flacon