Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Tissue Grinder
Large volume with a finely machined PTFE pestle
79.00€ - 256.00€
Spécification
Dégagement (impériale) | 0.004 to 0.006 in. |
---|---|
Dégagement (métrique) | de 0,00015 à 0,0002mm |
Capacité (impériale) | 3.38 oz. |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10191672
|
DWK Life Sciences
885502-0023 |
Tissue Grinder Tube |
79.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12780368
|
DWK Life Sciences
885520-0100 |
Tissue Grinder |
256.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Radial serrations on the lower portion of the pestle deliver the homogenate into the cylindrical portion of the tube
- Tube has a convenient pouring lip
- Stainless-steel pestle rod
- Clearance between pestles and tubes is 0.004 to 0.006 in.
- Working Capacity: 100mL
Spécification
0.004 to 0.006 in. | |
de 0,00015 à 0,0002mm | |
3.38 oz. |