Learn More
Kimble™ Béchers Griffin de forme basse avec bec verseur
Conçus avec un col épais, renforcé et légèrement évasé, les béchers Griffin de forme basse Kimble™ avec bec verseur présentent d’excellentes caractéristiques de versement et conception de paroi latérale uniforme et d’épaisseur de fond qui les rend adaptés à une utilisation sur plaque chauffante.
Marque: Kimble™ 14000-1500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Zone de marquage à finition mate pour une utilisation avec un crayon ordinaire
- Échelle graduée blanche facile à lire pour mesurer et / ou mélanger les liquides
- Conception conforme aux spécifications de la norme ASTM E960, type I
- Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33
Spécification
± 5 % | |
4,72 in | |
1500 ml | |
Pour la mesure et le mélange de liquides | |
6,49 po | |
Bec verseur | |
Marquage mat durable | |
Bécher Griffin de forme basse | |
ASTM E960 | |
Griffin |
50,72 oz. | |
12 cm | |
Verre borosilicaté | |
200 à 1400 ml | |
16.5 cm | |
100 ml | |
L’unité | |
Oui | |
Échelle double blanche |