Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs pour tissus Kimble™ Kontes™ Duall™
Les surfaces coniques et cylindriques combinées améliorent l’efficacité du broyage
180.00€ - 203.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour les tissus conjonctifs tels que les muscles, le cœur et les poumons |
---|---|
Dégagement (impériale) | 0,004 à 0,006 in |
Dégagement (métrique) | de 0,1 à 0,15mm |
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11854005
|
DWK Life Sciences
885450-0020 |
0,03 oz., 1 ml | Pilon et tube en verre dépoli | 20 |
203.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10545115
|
DWK Life Sciences
885450-0021 |
0,1 oz., 3 ml | Pilon et tube en verre dépoli | 21 |
180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les surfaces coniques et cylindriques combinées améliorent l’efficacité du broyage
- Peut être motorisé
- Choisissez entre un tube en verre dépoli ou en verre lisse avec un pilon en PTFE monté sur une tige en acier inox
- Les tubes et les pilons interchangeables offrent un espace de broyage de 0,004 à 0,006 po (0,10 à 0,15 mm)
Spécification
Idéal pour les tissus conjonctifs tels que les muscles, le cœur et les poumons | |
0,004 à 0,006 in | |
de 0,1 à 0,15mm |