Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Closed System Sterile Tissue Grinder (Molded Tip)
Minimizes the risk of personal contact with samples
183.00€
Spécification
Comprend | Entièrement assemblé, pilon en polypropylène rempli de verre à 30 %, tube à échantillons conique en polypropylène avec bouchon plein en PEHD et étiquette adhésive |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12643225
|
DWK Life Sciences
749600-0015 |
0,5 oz, 15 ml |
183.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Minimizes the risk of personal contact with samples
- Tissues are ground within a sealed container
- Narrow pestles eliminate the potential of sample overflow
- Molded-in abrasive surface on the pestle tip leaves no sediment to obstruct sample examination
- Gamma sterilized in easy-open HDPE packs
- CS2 tissue grinders have a vitrified tip for more aggressive grinding of difficult samples
- Polypropylene pestles and conical sample tubes with solid HDPE caps
Spécification
Entièrement assemblé, pilon en polypropylène rempli de verre à 30 %, tube à échantillons conique en polypropylène avec bouchon plein en PEHD et étiquette adhésive | |
Polypropylène | |
Stérile |