Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture à baffles Kimble™ KIMAX™
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
Marque:  DWK Life Sciences 25630-500
Code produit. 11730734
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
  • Le fond à baffles fournit un mélange, une aération et un échange gazeux supérieurs
  • Dia. ext. du col :25 mm (1 po) pour une taille de 125 ml ; tous les autres sont des dia. ext. du col de : 38 mm (11/2 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1,5 in
Acier inoxydable
7 in
Delong
Autoclavable
3,8 cm
500 ml
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d’anticorps et de protéines, pour les cultures adhérentes
18,3 cm
Marquage en émail céramique blanc durable
À baffles