Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture à baffles Kimble™ KIMAX™
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
Marque: DWK Life Sciences 25630125
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
- Le fond à baffles fournit un mélange, une aération et un échange gazeux supérieurs
- Dia. ext. du col : 25 mm (1 po) pour un format de 125 ml ; tous les autres modèles ont un col de dia. ext. de 38 mm (11/2 po)
Spécification
1 in | |
Verre borosilicaté | |
5 in | |
Lisse, poli au feu | |
Autoclavable | |
25 mm |
125 ml | |
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire, les procédures d’ingénierie génétique et de culture et les agitateurs rotatifs et oscillants | |
12.5 cm | |
Pastilles de marquage en émail de céramique blanc durable | |
À baffles |