Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture à baffles Kimble™ KIMAX™
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
Marque: DWK Life Sciences 25630-1000
372.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
- Le fond à baffles fournit un mélange, une aération et un échange gazeux supérieurs
- Dia. ext. du col :25 mm (1 po) pour une taille de 125 ml ; tous les autres sont des dia. ext. du col de : 38 mm (11/2 po)
Spécification
1,5 in | |
Acier inoxydable | |
9 in | |
Delong | |
Autoclavable | |
3,8 cm |
1000 ml | |
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d’anticorps et de protéines, pour les cultures adhérentes | |
23 cm | |
Marquage en émail céramique blanc durable | |
À baffles |