Learn More
DWK Life Sciences Pipettes (de mesure) Mohr de classe B réutilisables KIMAX™-51 Brand
Code produit. 15252676
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 mL
10 ml
Couleur:
Blanc
Orange
Tolérance:
± 0,005 ml
± 0.06 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Code produit. 15252676
Marque: DWK Life Sciences 37020110
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabrication robuste
  • Destinées aux travaux de laboratoires de chimie—les ouvertures de pointe sont plus petites que celles généralement requises pour les opérations de laboratoire critiques
  • Échelle graduée de couleur marron indélébile, incrustée dans un tube à alésage uniforme au-dessus d’une pointe conique
  • Code couleur par taille pour faciliter le tri
  • Pointes en verre trempé
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné
Compliance
Conçu conformément aux normes ASTM™ E 1293, Classe B style 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E438, USP type I, classe B
Classe B
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Graduations 0,01 mL
Longueur (impériale) 11,8 in
Tolérance ± 0,005 ml
Volume (impérial) 0,003 oz.
Couleur Blanc
Volume (métrique) 0,1 mL
Longueur (métrique) 300 mm
Type Pipette Mohr
Jetable Non