Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre Kimble™ avec septa en PTFE / silicone et bouchon en polypropylène avec opercule
Code produit. 12773067
Click to view available options
Volume (métrique):
8,0 mL
16,0 mL
Hauteur (métrique):
63 mm
72 mm
Taille du bouchon:
15-425
18-400
Diamètre (métrique) externe:
17 mm
21 mm
Conditionnement:
144 pièces
Code produit. 12773067
Marque: DWK Life Sciences 60942A16
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La forme cylindrique assure un équilibre solide. Le fond plat facilite la capacité autostable.
  • Verre borosilicaté KG-33 Kimax : répond aux exigences de verre ASTM de type 1, de classe A et USP de type 1
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • La partie supérieure du flacon est dotée d’une finition de filetage à vis
  • Le bouchon fixé a un bouchon solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification A
Couleur transparent
Diamètre (métrique) externe 21 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 16,0 mL
Septum PTFE / silicone
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 4,32 dr.
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule)
Hauteur (métrique) 72 mm
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Taille du bouchon 18-400